Imprimer
Multimètre, portable, Professional Plus Quatro
Fournisseur: YSI ENVIRONMENTAL
605101 605203 605202 605102 605790-1 605790-4 605790-10 605790-20 605790-30 605104 605105 605106
665-0211EA 329 EUR
665-0211 665-0210 665-0209 665-0208 665-0203 665-0207 665-0204 665-0205 665-0206 665-0212 665-0213 665-0214
Multimètre, portable, Professional Plus Quatro
Compteurs électrochimiques pH-mètres et multi-paramètres
Le modèle Professional Plus est l'un des multimètres portables le plus polyvalent du marché. Jusqu'à 11 paramètres peuvent être mesurés en même temps sur un seul adaptateur (pH, potentiel rédox, ammoniac, nitrate, chlorure, OD, conductivité, salinité, TDS, pression barométrique et température, notamment), ce qui signifie qu'un seul câble est nécessaire.
  • Boîtier en caoutchouc surmoulé IP 67 (même sans couvercle pour compartiment des piles)
  • Capteurs avec câbles solides, spécification militaire, connecteurs étanches
  • Connexion USB et logiciel Data Manager avec fonctions BPL
  • 5000 séries de données en mémoire
  • Graphique simple à lire, écran et clavier rétroéclairés, interface multilingue : anglais, allemand, français, espagnol, italien, portugais et norvégien
Le câble/adaptateur Quatro permet de mesurer jusqu'à six paramètres en une seule fois (par exemple, conductivité, température, oxygène dissous, tension (résolution 2 mV) et pression barométrique) et pèse 525 g.
Les capteurs sont totalement interchangeables et faciles à remplacer par l'utilisateur. Grande variété de longueurs de câble disponible (1, 4, 10, 20 et 30 m). L'appareil Pro Plus peut être utilisé avec d'autres adaptateurs pour mesurer un, deux ou trois paramètres en même temps.
Garantie de 3 ans pour l'appareil, 2 ans pour le câble.
Informations de commande: l'instrument Professionnal Plus est doté du logiciel Data Manager, d'un câble et d'un port USB. Câble et capteurs Quatro à commander séparément.