Imprimer
VWR® shiroGEL, Systèmes d’électrophorèse horizontale
Fournisseur: VWR Collection
700-0250EA 517 EUR
700-0250 700-0253 700-0255
VWR® shiroGEL, Systèmes d’électrophorèse horizontale
Systèmes d'électrophorèse Cuves d'électrophorèse horizontale
Conçus pour une utilisation facile et en toute sécurité, les systèmes d’électrophorèse horizontale shiroGEL et leurs accessoires sont conçus pour résister aux difficultés d’une utilisation quotidienne. Pour des performances étanches, les plaques de gel et les supports de gel sont moulés en acrylique épais. Les bacs à gel transparents aux UV facilitent la visualisation des échantillons. Les cassettes protègent les électrodes et permettent un remplacement facile. Le coulage du gel est simple grâce aux obturateurs de coulée en caoutchouc durable. Les fentes sur les côtés des supports facilitentMore Product Information