Imprimer
Diméthylsulfoxyde-D6 (99.5% D) pour spectroscopie RMN
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Dimethyl sulphoxide-[²H₆], Hexadeuterodimethyl sulphoxide, DMSO-D6, DMSO-d6, Dimethyl sulphoxide-d6
321290100 321290500 321290011
ACRO321290100EA 50.5 EUR
ACRO321290100 ACRO321290500 ACRO321290011
Diméthylsulfoxyde-D6 (99.5% D) pour spectroscopie RMN
Diméthylsulfoxyde-D6
Formule: D₃CS(O)CD₃
MW: 84.09 g/mol
Point d'ébullition: 190 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 20.2 °C
Densité: 1.19 g/cm³
Point d'éclair: 88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002090
Numéro CAS: 2206-27-1
EINECS: 218-617-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.50 %