Imprimer
Deuterium oxyde
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: Water-D2, Heavy water
6672.1 6672.2 6672.3 6672.4
ROTH6672.1EA 0 EUR
ROTH6672.1 ROTH6672.2 ROTH6672.3 ROTH6672.4
Deuterium oxyde
Deuterium oxyde
Formule: D₂O
MW: 20 g/mol
Point d'ébullition: 101.3
Point de fusion: 3.8
Densité: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00044636
Numéro CAS: 7789-20-0
EINECS: 232-148-9
Merck Index: 12,02984