Imprimer
Acide benzoïque-D5 (98% D)
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
CIL-DLM-122-1 CIL-DLM-122-5
PROOCIL-DLM-122-1EA 214 EUR
PROOCIL-DLM-122-1 PROOCIL-DLM-122-5
Acide benzoïque-D5 (98% D)
Formule: C₆D₅COOH
Point de fusion: 120…122 °C
Numéro CAS: 1079-02-3
EINECS: 214-089-0