Imprimer
N,N-Diméthylformamide-D7 99.5 atom % D NMR
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Heptadeutero-N,N-dimethylformamide, N,N-Di[2H3]methyl[2H]formamide, N,N-Dimethylformamide-d7, DMF-D7, DMF-d7, N,N-Dimethylformamide-[²H₇], Formdimethylamide-D7, Formic acid dimethylamide-D7
183600010 183600100
ACRO183600010EA 83.8 EUR
ACRO183600010 ACRO183600100
N,N-Diméthylformamide-D7 99.5 atom % D NMR
N,N-Diméthylformamide-D7
Formule: DCOON(CD₃)₂
MW: 80.04 g/mol
Point d'ébullition: 152
Point de fusion: –60 °C
Densité: 1.03 g/cm³
Point d'éclair: 58
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003286
Numéro CAS: 4472-41-7
EINECS: 224-745-8
ONU: 2265
ADR: 3 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 % (Coulometric)
GC ≥99.0 %
D-Enrichment ≥99.4 %