Imprimer
Chloroforme-D1 avec 1% TMS 99.8 atom % D + 1% TMS pour spectroscopie RMN
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Trichloromethane-D1, Chloroform-[²H₁], Chloroform-D
166260250 166260500 166261000 166262500
ACRO166260250EA 32.1 EUR
ACRO166260250 ACRO166260500 ACRO166261000 ACRO166262500
Chloroforme-D1 avec 1% TMS 99.8 atom % D + 1% TMS pour spectroscopie RMN
Chloroforme-D1
Formule: CDCl₃
MW: 120.38 g/mol
Point d'ébullition: 60.8
Point de fusion: –64 °C
Densité: 1.5 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000827
Numéro CAS: 865-49-6
EINECS: 212-742-4
ONU: 1888
ADR: 6.1 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.02 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.75 %
TMS 0.9 to 1.1 v/v%