Imprimer
Ether de pétrole, 40…65 °C, anhydrous, TECHNICAL Aromatic_hydrocarbons_0,01
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Gasoline, Petroleum ether, Petrol, Benzine
23837.325EA 44.7 EUR
23837.325 23837.291 23837.360 23837.462 23837.553
Ether de pétrole, 40…65 °C, anhydrous, TECHNICAL Aromatic_hydrocarbons_0,01
Ether de pétrole
Point d'ébullition: 40…65 °C (1013 hPa)
Densité: 0.65 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081849
Numéro CAS: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
ONU: 1268
ADR: 3 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Distillation range 40 - 65 °C