Ether de pétrole, 40…60 °C, EMSURE® ACS, ISO pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
|
Danger
|
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ300
Les solvants EMSURE® sont adaptés à un large éventail d'applications classiques de laboratoire et sont fréquemment utilisés pour des applications réglementées et hautement exigeantes. EMSURE® fournit les meilleures spécifications de produit dans le monde entier. Nous déclarons que notre gamme EMSURE® est conforme à l'ACS, avec la partie réactif de la Pharmacopée européenne (Reag. Ph. Eur.) et aussi avec les normes ISO.
Point d'ébullition:
40…60 °C (1013 hPa) Densité: 0,65 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: –40 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00081849 Numéro CAS: 64742-49-0 EINECS: 265-151-9 ONU: 1268 ADR: 3,II |
Résultats des tests de spécification
Boiling Point | 36 - 83 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 370 hPa (25 °C) |
Explosion Limit | 1.0 - 7.4 %(V) |
Density | 0.645 - 0.665 g/cm3 (15 °C) |
pH | (H2O) not applicable |
Viscosity Kinematic | 0.45 mm2/s (20 °C) |
Grade | ACS, ISO |