Imprimer
Ether de pétrole, 40…60 °C, CHROMASOLV™ pour analyse des résidus de pesticides, naphta à bas point d’ébullition traité à l’hydrogène, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
Synonyms: Gasoline, Petroleum ether, Petrol, Benzine
34491-45L 34491-7L 34491-1L 34491-2.5L 34491-4X2.5L
34491-45LEA 3000 EUR
34491-45L 34491-7L 34491-1L 34491-2.5L 34491-4X2.5L
Ether de pétrole, 40…60 °C, CHROMASOLV™ pour analyse des résidus de pesticides, naphta à bas point d’ébullition traité à l’hydrogène, Riedel-de Haën™
Ether de pétrole
  • For gas chromatography (GC)
  • Developed especially for the application in residue analysis of pesticides and other low-volatile substances using GC
  • Non-volatile matter and water content are specified for each solvent
Point d'ébullition: 40…60 °C (1.013 hPa)
Densité: 0.65 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –30 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081849
Numéro CAS: 64742-49-0
EINECS: 309-852-0
ONU: 3295
ADR: 3 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.01 %
Suitability for residue analysis Max. 5 ng/l