Imprimer
Ether de pétrole, 40…60 °C, ECD tested halocarbons free grade Residual
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Gasoline, Petroleum ether, Petrol, Benzine
326720010 326720025
ACRO326720010EA 46.7 EUR
ACRO326720010 ACRO326720025
Ether de pétrole, 40…60 °C, ECD tested halocarbons free grade Residual
Ether de pétrole
ECD tested halocarbons free.
Point d'ébullition: 40…60 °C (1013 hPa)
Densité: 0.65 g/cm³
Point d'éclair: –45 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081849
Numéro CAS: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
ONU: 1268
ADR: 3 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Water ≤0.005 % (Coulometric)
Boiling point 40 to 60 °C
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0002 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.003 %