Imprimer
Ether de pétrole, 40…60 °C ACS
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
180210010 180210025 180210050 180210250
ACRO180210010EA 38.1 EUR
ACRO180210010 ACRO180210025 ACRO180210050 ACRO180210250
Ether de pétrole, 40…60 °C ACS
Ether de pétrole
Point d'ébullition: 40…60 °C (1013 hPa)
Densité: 0,65 g/cm³
Point d'éclair: –45 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081849
Numéro CAS: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
ONU: 1268
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Water ≤0.01 % (Coulometric)
Boiling point Not less than 90% distils within each range
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acidity/alkalinity ≤0.0001 meq/g corresp. 0.0006%
Substance darkened by H2SO4 ≤10 APHA
Copper (Cu) ≤0.1 ppm
Iron (Fe) ≤0.1 ppm
Lead (Pb) ≤0.1 ppm
Zinc (Zn) ≤0.1 ppm