Imprimer
Ether de pétrole, 35…60 °C pour HPLC
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
38985.K2 38985.M1
38985.K2EA 102 EUR
38985.K2 38985.M1
Ether de pétrole, 35…60 °C pour HPLC
Ether de pétrole
CAS No.: 8032-32-4 Flash Point: -49°(-57°F) Physical Form: Liquid Density: 0.640 Refractive Index: 1.3630 Appearance: Colourless Odour: Petroleum-like Boiling Point: 35-60° UN No.: 1268 MDL No.: MFCD00081849
Point d'ébullition: 35…60 °C
Densité: 0,640
Point d'éclair: –49 °C (–57 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081849
Numéro CAS: 64742-49-0
EINECS: 232-453-7
ONU: 1268
ADR: 3,I