Tamis moléculaire A5 (0,5 nm, 5 Å) 3-5 mm (0.12-0.20 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
L05722.30
L05722.0B
L05722.30EA
51.9
EUR
L05722.30
L05722.0B
Tamis moléculaire A5 (0,5 nm, 5 Å) 3-5 mm (0.12-0.20 in)
Tamis moléculaire A5 (0,5 nm, 5 Å)
CAS No.: 69912-79-4
MDL No.: MFCD00131613
Numéro MDL:
MFCD00131613 Numéro CAS: 69912-79-4 |