Imprimer
Tamis moléculaire A5 (0,5 nm, 5 Å), en pastilles, Ø 1-2mm (0.04-0.08in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Linde 5A, Molecular sieves, 5A 3.0mm-5.0mm pellets
87955.A1 87955.A7 87955.30
87955.A1EA 138 EUR
87955.A1 87955.A7 87955.30
Tamis moléculaire A5 (0,5 nm, 5 Å), en pastilles, Ø 1-2mm (0.04-0.08in)
Tamis moléculaire A5 (0,5 nm, 5 Å)
Numéro MDL: MFCD00131613
Numéro CAS: 69912-79-4