Imprimer
Tamis moléculaire A5 (0,5 nm, 5 Å), en pastilles, Ø 3-4mm (0.12-0.16in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
33551.A1 33551.A7
33551.A1EA 124 EUR
33551.A1 33551.A7
Tamis moléculaire A5 (0,5 nm, 5 Å), en pastilles, Ø 3-4mm (0.12-0.16in)
Tamis moléculaire A5 (0,5 nm, 5 Å)
Numéro MDL: MFCD00131613
Numéro CAS: 69912-79-4