Imprimer
Tamis moléculaire A5 (0,5 nm, 5 Å) 4-8 mesh
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
197285000 197280025
ACRO197285000EA 70.3 EUR
ACRO197285000 ACRO197280025
Tamis moléculaire A5 (0,5 nm, 5 Å) 4-8 mesh
Tamis moléculaire A5 (0,5 nm, 5 Å)
Numéro MDL: MFCD00131613
Numéro CAS: 69912-79-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to beige Beads
Particle size 4 to 8 mesh
Bulk density 660 to 780 g/l
Residual water ≤2 % (550°C)
Water adsorption ≥20 % (60% rH)