Imprimer
Ether de pétrole, 30…40 °C, Puriss. p.a., naphta à bas point d’ébullition traité à l’hydrogène, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
77399-2.5L 77399-1L 77399-25L 77399-7L
77399-2.5LEA 185 EUR
77399-2.5L 77399-1L 77399-25L HONC77399-7L
Ether de pétrole, 30…40 °C, Puriss. p.a., naphta à bas point d’ébullition traité à l’hydrogène, Riedel-de Haën™
Ether de pétrole
UNSPSC Code: 12191502
Point d'ébullition: 7.8 %(V)
Densité: 0.628 g/cm³ (15 °C)
Point d'éclair: –56 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081849
Numéro CAS: 101316-46-5
EINECS: 309-852-0
ONU: 1268
ADR: 3,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Boiling range (30-40°C) Min. 95 %
Boiling range 30 - 40 °C
Density (D 20/4) 0.624 - 0.627
Refractive index (n 20/D) 1.356 - 1.358
Non-volatile matter Max. 0.001 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.02 %
Free acid (as CH₃COOH) Max. 0.005 %
Aluminium (Al) Max. 0.00005 %
Barium (Ba) Max. 0.00001 %
Bismuth (Bi) Max. 0.00001 %
Calcium (Ca) Max. 0.00005 %
Cadmium (Cd) Max. 0.000005 %
Cobalt (Co) Max. 0.000002 %
Chromium (Cr) Max. 0.000002 %
Copper (Cu) Max. 0.000002 %
Iron (Fe) Max. 0.00001 %
Potassium (K) Max. 0.00005 %
Lithium (Li) Max. 0.00001 %
Magnesium (Mg) Max. 0.00001 %
Manganese (Mn) Max. 0.000002 %
Molybdenum (Mo) Max. 0.00001 %
Sodium (Na) Max. 0.00005 %
Nickel (Ni) Max. 0.000002 %
Lead (Pb) Max. 0.00001 %
Strontium (Sr) Max. 0.00001 %
Zinc (Zn) Max. 0.00001 %
Iodine value Max. 2
Reaction against H₂SO₄ complying
Benzene (GC) Max. 0.05 %