Imprimer
Tamis moléculaire 4A (0,4 nm, 4 Å)
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: Molecular sieve 0.4 nm, Molecular sieves pack 4A, Linde 4A, Sodium aluminium silicate
8471.1 8471.2
ROTH8471.1EA 0 EUR
ROTH8471.1 ROTH8471.2
Tamis moléculaire 4A (0,4 nm, 4 Å)
Tamis moléculaire 4A (0,4 nm, 4 Å)
Densité: 1.1…2.2 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD03457537
Numéro CAS: 70955-01-0