Tamis moléculaire 4A (0,4 nm, 4 Å) 3 - 5 mm (0.12-0.20 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Molecular sieve 0.4 nm, Molecular sieves pack 4A, Linde 4A, Sodium aluminium silicate
L05466.30
L05466.0B
L05466.0I
L05466.30EA
50
EUR
L05466.30
L05466.0B
L05466.0I
Tamis moléculaire 4A (0,4 nm, 4 Å) 3 - 5 mm (0.12-0.20 in)
Tamis moléculaire 4A (0,4 nm, 4 Å)
CAS No.: 70955-01-0
MDL No.: MFCD00131613
Densité:
1.1…2.2 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03457537 Numéro CAS: 70955-01-0 |