Imprimer
Tamis moléculaire 4A (0,4 nm, 4 Å), billes 1 - 2 mm (0.04-0.08 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Molecular sieve 0.4 nm, Molecular sieves pack 4A, Linde 4A, Sodium aluminium silicate
L05454.30 L05454.0B L05454.0I
L05454.30EA 49.5 EUR
L05454.30 L05454.0B L05454.0I
Tamis moléculaire 4A (0,4 nm, 4 Å), billes 1 - 2 mm (0.04-0.08 in)
Tamis moléculaire 4A (0,4 nm, 4 Å)
CAS No.: 70955-01-0 MDL No.: MFCD00131613
Densité: 1.1…2.2 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03457537
Numéro CAS: 70955-01-0