Imprimer
Tamis moléculaire 4A (0,4 nm, 4 Å), en poudre
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Molecular sieve 0.4 nm, Molecular sieves pack 4A, Linde 4A, Sodium aluminium silicate
A11535.0B A11535.0I A11535.30
A11535.0BEA 96.5 EUR
A11535.0B A11535.0I A11535.30
Tamis moléculaire 4A (0,4 nm, 4 Å), en poudre
Tamis moléculaire 4A (0,4 nm, 4 Å)
CAS No.: 70955-01-0 MDL No.: MFCD00131613
Densité: 1.1…2.2 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03457537
Numéro CAS: 70955-01-0