Tamis moléculaire 4A (0,4 nm, 4 Å), pellets, Ø 1 - 2mm (0.04-0.08in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Molecular sieve 0.4 nm, Molecular sieves pack 4A, Linde 4A, Sodium aluminium silicate
87956.A1
87956.A7
87956.A1EA
145
EUR
87956.A1
87956.A7
Tamis moléculaire 4A (0,4 nm, 4 Å), pellets, Ø 1 - 2mm (0.04-0.08in)
Tamis moléculaire 4A (0,4 nm, 4 Å)
Densité:
1.1…2.2 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03457537 Numéro CAS: 70955-01-0 |