Imprimer
Tamis moléculaire 4A (0,4 nm, 4 Å), en poudre <50 µm
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
214800250 214805000 214800010 214800025 214800100
ACRO214800250EA 38.4 EUR
ACRO214800250 ACRO214805000 ACRO214800010 ACRO214800025 ACRO214800100
Tamis moléculaire 4A (0,4 nm, 4 Å), en poudre <50 µm
Tamis moléculaire 4A (0,4 nm, 4 Å)
Densité: 1,1 to 2.2 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00131613
Numéro CAS: 70955-01-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Powder
pH 9 to 12 (10 % suspension in water)
Residual water ≤3 %
Water adsorption ≥18 %