Tamis moléculaire 4A (0,4 nm, 4 Å) 8 - 12 mesh
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Molecular sieve 0.4 nm, Molecular sieves pack 4A, Linde 4A, Sodium aluminium silicate
197270050
197275000
197270250
ACRO197270050EA
581
EUR
ACRO197270050
ACRO197275000
ACRO197270250
Tamis moléculaire 4A (0,4 nm, 4 Å) 8 - 12 mesh
Tamis moléculaire 4A (0,4 nm, 4 Å)
Température de stockage:
Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03457537 Numéro CAS: 70955-01-0 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Beige Beads |
Bulk density | 680 to 760 g/l |
Residual water | ≤1.5 % (550°C) |
Water adsorption | ≥20 % (1bar,25°C) |