Imprimer
Paraffine, très liquide, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Wax Paraffin, Paraffin wax
294365HEA 76.8 EUR
294365H 29436EQ
Paraffine, très liquide, GPR RECTAPUR®
Paraffine
Point d'ébullition: 300…450 °C (1013 hPa)
Densité: 0.86 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 195 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00131611
Numéro CAS: 8012-95-1
EINECS: 232-384-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Density (20/20) 0.818 - 0.875
Viscosity (40°C) Max. 33.5 cSt