Imprimer
4 --> 8 mesh
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Molecular sieve 0.3 nm, 3A molecular sieve, Molecular sieve A3, Linde 3A, Sodium aluminium silicate
197240050 197245000
ACRO197240050EA 586 EUR
ACRO197240050 ACRO197245000
4 --> 8 mesh
Tamis moléculaire 3A (0,3 nm, 3 Å)
Formule: KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O
Numéro MDL: MFCD00131613
Numéro CAS: 308080-99-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige to tan Beads
Particle size 4 to 8 mesh
Bulk density ≥600 g/l
Residual water ≤1.5 %
Water adsorption ≥20 % (60% rH)