Imprimer
Tamis moléculaire 13X (1,0 nm, 10 Å), pellets, Ø 1.6 mm, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Synonyms: Linde 13X
334340-1KG 334340-5KG
334340-1KGEA 264 EUR
334340-1KG 334340-5KG
Tamis moléculaire 13X (1,0 nm, 10 Å), pellets, Ø 1.6 mm, Fluka™
Tamis moléculaire 13X (1,0 nm, 10 Å)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00131613
Numéro CAS: 63231-69-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Diameter 1.6 mm
Granulation complying
Pore Size (Ång Ström) 10