Imprimer
Tamis moléculaire 13X (1,0 nm, 10 Å), en poudre ∼2 μm, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Synonyms: Linde 13X
283592-1KG 283592-5KG
283592-1KGEA 208 EUR
283592-1KG 283592-5KG
Tamis moléculaire 13X (1,0 nm, 10 Å), en poudre ∼2 μm, Fluka™
Tamis moléculaire 13X (1,0 nm, 10 Å)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00131613
Numéro CAS: 63231-69-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Loss on ignition (575°C) Max. 1 %
Water absorbing capacity Min. 20 %