Imprimer
Paraffine, Point de solidification: 58-60°C, en grenailles, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
26154.291EA 65.3 EUR
26154.291 26154.460
Paraffine, Point de solidification: 58-60°C, en grenailles, TECHNICAL
Paraffine
Point de fusion: 58…60 °C
Densité: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Numéro CAS: 8002-74-2
EINECS: 232-315-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identification Conforme