Imprimer
Tamis moléculaire 13X (1,0 nm, 10 Å), en poudre
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Linde 13X
A10378.0B A10378.0I A10378.30
A10378.0BEA 97.7 EUR
A10378.0B A10378.0I A10378.30
Tamis moléculaire 13X (1,0 nm, 10 Å), en poudre
Tamis moléculaire 13X (1,0 nm, 10 Å)
CAS No.: 63231-69-6 MDL No.: MFCD00131613
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00164506
Numéro CAS: 63231-69-6