Imprimer
Chaux sodée
Fournisseur: Roth Carl
Danger
8652.1 8652.3
ROTH8652.1EA 0 EUR
ROTH8652.1 ROTH8652.3
Chaux sodée
Chaux sodée
Numéro MDL: MFCD00134094
Numéro CAS: 8006-28-8
ONU: 1907
ADR: 8,III
Merck Index: 13,08640