Imprimer
Paraffine, Point de solidification: 46-48°C, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
1.07151.1000 1.07151.9025
1.07151.1000EA 97.7 EUR
1.07151.1000 1.07151.9025
Paraffine, Point de solidification: 46-48°C, Supelco®
Paraffine
Densité: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Numéro CAS: 8002-74-2
EINECS: 232-315-6