Imprimer
Paraffine, Point de solidification: 42-44°C
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.07150.1000 1.07150.9025 1.07150.2500
1.07150.1000EA 127 EUR
1.07150.1000 1.07150.9025 1.07150.2500
Paraffine, Point de solidification: 42-44°C
Paraffine
Densité: 0.9 g/cm³ (20 °C)
Numéro CAS: 8002-74-2
EINECS: 232-315-6