Imprimer
1,3-Cyclohexanediol mélange cis- et trans ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Cyclohexane-1,3-diol
L04110.06 L04110.14
L04110.06EA 32.1 EUR
L04110.06 L04110.14
1,3-Cyclohexanediol mélange cis- et trans ≥98%
1,3-Cyclohexanediol
Purity: 98% CAS No.: 504-01-8 Molecular Formula: C6H12O2 Formula Weight: 116.16 Melting Point: ca 30° Boiling Point: 246-247° MDL No.: MFCD00039458
Formule: C₆H₁₂O₂
MW: 116.16 g/mol
Point d'ébullition: 246…247 °C
Point de fusion: ∼ 30 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039458
Numéro CAS: 504-01-8
EINECS: 207-979-5