Imprimer
Décahydronaphtalène mélange cis- et trans 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
111840010 111840025 111840050 111845000 111840250
ACRO111840010EA 91.6 EUR
ACRO111840010 ACRO111840025 ACRO111840050 ACRO111845000 ACRO111840250
Décahydronaphtalène mélange cis- et trans 98%
Décahydronaphtalène
Formule: C₁₀H₁₈
Point d'ébullition: 187 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –31 °C
Densité: 0,89 g/cm³
Point d'éclair: 58 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004130
Numéro CAS: 91-17-8
EINECS: 202-046-9
ONU: 1147
ADR: 3,III
Merck Index: 13,02866
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=41b5fff8aa81be0e42af177a8f0e3ac149943c6e&vid=ca9f3c5d71ac621a6216f8b8b28d7cb27b29fd84&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4730 to 1.4760 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥97.5 %
Color scale ≤10 APHA