Imprimer
1-Éthoxypropène cis- and trans- mixture 97
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Ethyl 1-Propenyl ether
H26319.06 H26319.14 H26319.22
H26319.06EA 39.1 EUR
H26319.06 H26319.14 H26319.22
1-Éthoxypropène cis- and trans- mixture 97
1-Éthoxypropène
Purity: 97% CAS No.: 928-55-2 Molecular Formula: CH3CH=CHOCH2CH3 Formula Weight: 86.13 Flash Point: 20°(68°F) Refractive Index: 1.398 Boiling Point: 69-71° Beilstein Reference: 1735974 UN No.: 3271 MDL No.: MFCD00015184
Formule: C₅H₁₀O
MW: 86.13 g/mol
Point d'ébullition: 69…71 °C
Densité: 0.778
Point d'éclair: 20 °C (68 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015184
Numéro CAS: 928-55-2
EINECS: 213-176-0
ONU: 3271
ADR: 3 II