Imprimer
DL-Isoleucine ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: H-DL-Ile-OH
A17521.09 A17521.14 A17521.18 A17521.22
A17521.09EA 37.9 EUR
A17521.09 A17521.14 A17521.18 A17521.22
DL-Isoleucine ≥99%
DL-Isoleucine
Purity: 99% CAS No.: 443-79-8 Molecular Formula: C6H13NO2 Formula Weight: 131.18 Melting Point: ca 280° dec. Beilstein Reference: 1721796 Merck Reference: 14,5179 MDL No.: MFCD00004268
Formule: C₆H₁₃NO₂
Point de fusion: ∼ 280 °C (dec.)
Densité: 1.255 g/cm³ (–123.15 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004268
Numéro CAS: 443-79-8
EINECS: 207-139-8
Merck Index: 14,5179