Chaux sodée, AnalaR NORMAPUR® zA, indicator_with
Fournisseur: VWR Chemicals
|
Danger
|
22666.293EA
68.4
EUR
22666.293
22666.362
Chaux sodée, AnalaR NORMAPUR® zA, indicator_with
Chaux sodée
pour absorbeur de gaz acide (CO₂)
Cette chaux sodée comporte un nouvel indicateur de saturation, plus efficace. Elle vire du blanc au violet lorsqu'elle est saturée de CO₂.
Température de stockage:
Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00134094 Numéro CAS: 8006-28-8 Merck Index: 13,08640 |
Résultats des tests de spécification
Identification | Passes test |
Particle size (2 - 5 mm) | Min. 78% |
Absorption capacity (as CO2) | Min. 19% |
Loss on drying (105°C) | 13 - 18 % |