Imprimer
Ruthénium ≤100 ppm ≥99.98% (base métaux sauf Ca), en poudre, Premion® -22 mesh
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
10667.06 10667.14
10667.06EA 669 EUR
10667.06 10667.14
Ruthénium ≤100 ppm ≥99.98% (base métaux sauf Ca), en poudre, Premion® -22 mesh
Ruthénium
Purity: 99.98% CAS No.: 7440-18-8 Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011207
Formule: Ru
MW: 101.07 g/mol
Densité: 12.45 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011207
Numéro CAS: 7440-18-8
EINECS: 231-127-1
ONU: 3089
ADR: 4.1 III