Imprimer
Rhodium 99,9 Metals basis, sponge -20 mesh
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
42866.03 42866.06 42866.09
42866.03EA 2670 EUR
42866.03 42866.06 42866.09
Rhodium 99,9 Metals basis, sponge -20 mesh
Rhodium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-16-6 Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011201
Formule: Rh
MW: 102.9 g/mol
Point de fusion: 1960
Densité: 12.41
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011201
Numéro CAS: 7440-16-6
EINECS: 231-125-0
ONU: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,08353