Imprimer
Rhodium ≥99.8% (base métaux), en fils, Ø 0.127 mm (0.005 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
11578.BU 11578.BY 11578.CC
11578.BUEA 827 EUR
11578.BU 11578.BY 11578.CC
Rhodium ≥99.8% (base métaux), en fils, Ø 0.127 mm (0.005 in)
Rhodium
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-16-6 Physical Form: ≈0.16g/m MDL No.: MFCD00011201
Formule: Rh
MW: 102.9 g/mol
Point d'ébullition: 3400…3700 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1960
Densité: 12.41 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011201
Numéro CAS: 7440-16-6
EINECS: 231-125-0
Merck Index: 12,08353