Platine 99,95 Metals basis, wire, hard, Ø 0.6 mm (0.024 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Platinium
43494.BS
43494.BW
43494.BSEA
288
EUR
43494.BS
43494.BW
Platine 99,95 Metals basis, wire, hard, Ø 0.6 mm (0.024 in)
Platine
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-06-4
Physical Form: ≈6.06g/m, Temper: as drawn
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011179
Formule:
Pt MW: 195.08 g/mol Point d'ébullition: 3827 Point de fusion: 1769 Densité: 21.447 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011179 Numéro CAS: 7440-06-4 EINECS: 231-116-1 Merck Index: 12,07689 |