Imprimer
Platine ≥99.9% (base métaux), en fils, Ø 0.3 mm (0.012 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Platinium
43014.BU 43014.BY
43014.BUEA 169 EUR
43014.BU 43014.BY
Platine ≥99.9% (base métaux), en fils, Ø 0.3 mm (0.012 in)
Platine
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: ≈1.5g/m, 0.477g/ft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Formule: Pt
MW: 195.08 g/mol
Point d'ébullition: 3827
Point de fusion: 1769
Densité: 21.447 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011179
Numéro CAS: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Index: 12,07689