Imprimer
Platine ≥99.9% (base métaux), éponge ≤ 2 mm (0.08 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Platinium
42871.03 42871.06
42871.03EA 242 EUR
42871.03 42871.06
Platine ≥99.9% (base métaux), éponge ≤ 2 mm (0.08 in)
Platine
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-06-4 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Formule: Pt
Point d'ébullition: 3827 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1769 °C
Densité: 21.447 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011179
Numéro CAS: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Index: 12,07689