Platine 99,99 Metals basis, foil, Premion®, Epaisseur: 0.05 mm (0.002 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Platinium
42456.FF
42456.FI
42456.GH
42456.FFEA
298
EUR
42456.FF
42456.FI
42456.GH
Platine 99,99 Metals basis, foil, Premion®, Epaisseur: 0.05 mm (0.002 in)
Platine
Purity: 99.99%
CAS No.: 7440-06-4
Physical Form: ≈0.67g/25x25mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011179
Formule:
Pt MW: 195.08 g/mol Point d'ébullition: 3827 Point de fusion: 1769 Densité: 21.447 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011179 Numéro CAS: 7440-06-4 EINECS: 231-116-1 Merck Index: 12,07689 |