Imprimer
Platine ≥99.9% (base métaux), poudre amorphe APS <3 µm
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Platinium
36704.03 36704.06
36704.03EA 313 EUR
36704.03 36704.06
Platine ≥99.9% (base métaux), poudre amorphe APS <3 µm
Platine
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: S.A. 3.5-7.9m2/g, Tap density 0.6-2.0g/cm3 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Formule: Pt
Point d'ébullition: 4530 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1773 °C
Densité: 21.4 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011179
Numéro CAS: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
ONU: 3089
ADR: 4.1,II