Imprimer
Platine 99,95 Metals basis, wire, hard, Ø 0.0508 mm (0.002 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Platinium
13479.G1 13479.G5 13479.G9
13479.G1EA 68.1 EUR
13479.G1 13479.G5 13479.G9
Platine 99,95 Metals basis, wire, hard, Ø 0.0508 mm (0.002 in)
Platine
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: ≈0.043g/m, Temper: as drawn Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Formule: Pt
MW: 195.08 g/mol
Point d'ébullition: 3827
Point de fusion: 1769
Densité: 21.447 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011179
Numéro CAS: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Index: 12,07689