Imprimer
Platine 99,99 Metals basis, slug, Premion®, Longueur: 12.7 mm (0.50 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Platinium
13374.KG 13374.KJ
13374.KGEA 1440 EUR
13374.KG 13374.KJ
Platine 99,99 Metals basis, slug, Premion®, Longueur: 12.7 mm (0.50 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Platine
Purity: 99.99+% CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: ≈8.61g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Formule: Pt
MW: 195.08 g/mol
Point d'ébullition: 3827
Point de fusion: 1769
Densité: 21.447 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011179
Numéro CAS: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Index: 12,07689