Imprimer
Platine, black, HiSPEC® 1000
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Platinium
12755.03 12755.06 12755.14 12755.01
12755.03EA 0 EUR
12755.03 12755.06 12755.14 12755.01
Platine, black, HiSPEC® 1000
Platine
CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: S.A. nominally 27m2/g Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Formule: Pt
MW: 195.08 g/mol
Point d'ébullition: 3827
Point de fusion: 1769
Densité: 21.4 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011179
Numéro CAS: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
ONU: 3089
ADR: 4.1 II
Merck Index: 12,07689